Läs mer
1 – butansulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 10299350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10299350 25 g Glasflaska 25g
15750869 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10299350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-60-9
Molekylformel C4H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 156.63
MDL-nummer MFCD00007464
InChI-nyckel WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC-namn butan-1-sulfonylklorid
LEDER CCCCS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanesulfonyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul eller orange
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 96.0°C (21.0 mmHg)
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3SO2Cl
Brytningsindex 1.4540 to 1.4565
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes.
Formel vikt 156.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.