Läs mer
1-butantiol, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Produktkod. 10747518 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10747518 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10412098 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10747518 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430878000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-79-5
Molekylformel C4H10S
Molekylvikt (g/mol) 90.18
MDL-nummer MFCD00004905
InChI-nyckel WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC-namn butan-1-tiol
LEDER CCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanethiol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -116.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 98.0°C
Flampunkt 0.5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3SH
Brytningsindex 1.4420 to 1.4440
Kvantitet 800 mL
Merck Index 15,158
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 90.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.