Läs mer
1-Butanetiol, 97+%
Produktkod. 10786541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786541 250 mL Glasflaska 250ml
10001690 50 mL Glasflaska 50ml
10772885 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10786541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150802500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-79-5
Molekylformel C4H10S
Molekylvikt (g/mol) 90.18
MDL-nummer MFCD00004905
InChI-nyckel WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC-namn butan-1-tiol
LEDER CCCCS
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Butanethiol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -116,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 98,0 °C
Flampunkt 0,5 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3SH
Brytningsindex 1,4420 till 1,4440
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Merck Index 15, 1580
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 90.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.