Läs mer
1 – Butanetiol, 98 %
Produktkod. 11460580
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460580 25 mL 25ml
11395707 100 mL 100ml
11450580 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043421.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90,184 g/mol
1-Butanetiol används som en modell av gasformig analyt för snabbreagerande membranfri amperometrisk gassensor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-79-5
Molekylformel C4H10S
Molekylvikt (g/mol) 90.184
MDL-nummer MFCD00004905
InChI-nyckel WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC-namn butan-1-tiol
LEDER CCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanethiol
Smältpunkt -116 °C
Färg Färglös
Densitet 0.842 g/mL
Kokpunkt 98 °C
Flampunkt 2 °C (36 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3(CH2)3SH
Brytningsindex 1.4425
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2347
Beilstein 1730908
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,1577
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,59 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 90.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.