Läs mer
1-Butanetiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanethiol |
| CAS | 109-79-5 |
| Molekylformel | C4 H10 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Butyl mercaptan, 1-Mercaptobutane, Butanethiol, Butyl mercaptan, Butylthiol, Thiobutyl alcohol, n-Butane-1-thiol, n-Butanethiol, n-Butyl mercaptan, n-Butyl thioalcohol, n-Butylthiol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCS |
| IUPAC-namn | butan-1-tiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.19 |
| Formel vikt | 90.0503 |