Läs mer
Riedel-de Haën 1-butanol
Produktkod. 15965460
Change view
Kvantitet:
45 L
Förpackningsstorlek:
45 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15965460 45 L 45 L
1 options
Produktkod. 15965460 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3306545L
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
1-butanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
pH 7 at 60 g/l (20°C)
Smältpunkt <-90°C
CAS 71-36-3
Färg Färglös
Densitet 0.81 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt 9.4 %(V)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylformel C4H10O
Linjär formel CH3(CH2)3OH
Ångtryck 6.7 hPa (20°C)
MDL-nummer MFCD00002964
Viskositet 2.95 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1120
Beilstein 969148
Synonym n-Butanol, Butyl alcohol
Kokpunkt 119°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCO
IUPAC-namn butan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.