Läs mer
1-butanol, 99,9 %, Honeywell™
Produktkod. 15608430 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminum bottle
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15608430 100 mL Aluminum bottle 4 L
15615800 100 mL Glass Bottle 100ml
15625800 1 L Burk i rostfritt stål 1 L
15635800 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15665800 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15655800 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15645800 20 L Glasflaska 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15608430 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5379934L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99,9 %
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 99.13g/mol
Smältpunkt ≤-90°C
Färg Colorless
Utseende Liquid
Densitet 1.04g/mL
Kvantitet 100 mL
Explosionsgräns 11.2%
Tändpunkt 466.35g/mol
Förpackning Aluminum bottle
Linjär formel CH3(CH2)3OH
UN-nummer 120.15g/mol
Kokpunkt 101°C to 105°C
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Formel vikt 99.13g/mol
Procent renhet 99%