Läs mer
1-Butanol, 99,9 %, Solstice
Produktkod. 15635800
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15635800 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15608430 100 mL Aluminiumflaska 4 L
15615800 100 mL Glasflaska 100ml
15625800 1 L Burk i rostfritt stål 1 L
15665800 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15655800 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15645800 20 L Glasflaska 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15635800 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 5379932.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 SEK
    1073.33 SEK / 2.5 L
    Save 216.67 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
≥99,9 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
Smältpunkt ≤-90 °C
Färg Färglös
Utseende Vätska
Densitet 0,81 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 11.2%
Tändpunkt 649 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3OH
UN-nummer UN1120
Beilstein 969148
Kokpunkt 119 °C
Molekylvikt (g/mol) 74.123
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-1-ol