Läs mer
1-butanol, 99,9 %, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminum bottle
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol |
| Smältpunkt | ≤-90°C |
| Färg | Färglös |
| Utseende | Liquid |
| Densitet | 1.41g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 119°C |
| Kvantitet | 20 L |
| Explosionsgräns | 11.2% |
| Tändpunkt | 573°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |