Läs mer
1-Butanol, 99,9 %, Solstice
Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol |
| Smältpunkt | ≤-90 °C |
| Färg | Färglös |
| Utseende | Vätska |
| Densitet | 0,81 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Explosionsgräns | 11.2% |
| Tändpunkt | 649 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3(CH2)3OH |
| Visa mer |