Läs mer
1-Butanol, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10229633 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10229633 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10780671 100 mL Glasflaska 100ml
10134470 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10229633 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2515.00 SEK
    2437.02 SEK / 2.5 L
    Save 77.98 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
Smältpunkt -89,0 °C
Abs. 0,097 max vid 238 nm, 1 max vid 205 nm, 0,4 max vid 220 nm, 0,1 max vid 240 nm, 0,04 max vid 260 nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,01 max. 330 nm, 0,602 max vid 210 nm, 0,046 max vid 245 nm, 0,009 max vid 270 nm, (1 cm cell vs HPLC-klassat vatten), (1 cm cell vs HPLC-klassat vatten) vid 0nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 35 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3980 till 1,4000
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3(CH2)3OH
Viskositet 2,95 mPa (20 °C)
UN-nummer 1120
Vatten 0,05 % max. (Koulometriskt)
Beilstein 01, 367
Merck Index 15, 1542
Kokpunkt 117,6 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 80 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med etanol, eter och många andra organiska lösningsmedel
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.