Läs mer
1-Butanol, ACS-reagens, ≥99,4 %, Solstice
Produktkod. 15655060
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15655060 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15665060 500 mL Glasflaska 500ml
15635060 1 L Glasflaska 1 L
15645060 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15655060 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 3604654X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5610.00 SEK
    4204.75 SEK / Paket med 4
    Save 1405.25 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,4 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
Smältpunkt -90 °C
Densitet 0,81 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.112
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Tändpunkt 649 °F
Infrarött spektrum Följer strukturen
Odör Kännetecken
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.399
Linjär formel CH3(CH2)3OH
UN-nummer UN1120
Beilstein 969148
Kokpunkt 116 °C
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet ≥99.4%