Läs mer
1 - Butanol, vattenfri 99,9 %, förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11354847
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354847 4 x 1 L 4 L
11344847 250 mL 250ml
11334847 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041867.M1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
1-Butanol används som lösningsmedel för många organiska reaktioner inom läkemedels- och kemisk industri, som lösningsmedel i beläggningsindustrin och används även som utspädningsmedel/reaktant vid tillverkning av urea-formaldehyd- och melamin-formaldehydhartser. Det används vid tillverkning av läkemedel, alkaloider, tillsatser i golvrengöringsmedel, konsumentprodukter och fläckborttagningsmedel. Den används som mobil fas i pappers- och tunnskiktskromatografi. Det används också som ett alternativ för bensin och dieselbränslen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol, anhydrous
Smältpunkt °C till 90 till°C till 89 °C
Namnnotering Vatten: mindre än 0,01 %
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.81
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Tändpunkt 340 °C (707 °F)
Odör Alcool-liknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.399
Analysprocentintervall 99.9%
Ångtryck 5,6 hPa (4 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 969148
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Löslighetsinformation Blandbar med alkoholer, ketoner, aldehyder, etrar, alifatiska och aromatiska kolväten. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 74.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Butanol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.