Läs mer
1-Butanol, BAKARE ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10624771 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
10624771 2.5 L
1 options
Produktkod. 10624771 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8017.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överskrider ACS-specifikationerna
Specifikationer
Smältpunkt -89°C
CAS 71-36-3
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0.812 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 30°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 0.001%
Analysprocentintervall min. 99.4%
Titrerbar syra max. 0.0008 meq/g
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00002964
Vatten max. 0.1%
Kokpunkt 117.6°C (1013 hPa)
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCO
IUPAC-namn butan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.