Läs mer
1-butanol, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15614620
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15614620
Brand: Honeywell-Chromasolv 348672L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,7 %
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
Smältpunkt -90°C
Namnnotering for HPLC
Densitet 0.81g/mL at 25°C
Kokpunkt 116°C to 118°C
Kvantitet 2 L
Brytningsindex n20/D 1.399
Linjär formel CH3(CH2)3OH
MDL-nummer MFCD00002964
Beilstein 969148
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
Molekylvikt (g/mol) 74.123
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus