Läs mer
1-butanol, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15634620
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15634620
Brand: Honeywell-Chromasolv 348676X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,7 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
Smältpunkt -90°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%
Abs. max. 0.10 at 240 nm, max. 0.10 at 235 nm, max. 0.50 at 225 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 1.0 at 210 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 280 nm, max. 0.04 at 260 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.81 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 119°C
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt 35°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH3
MDL-nummer MFCD00008512
UN-nummer UN1120
Beilstein 969148
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
Molekylvikt (g/mol) 74.123
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: butan-1-ol