Läs mer
1-Butanol-d, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol-d |
| CAS | 4712-38-3 |
| Molekylformel | C4 D H9 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Butanol-d (9CI), Butyl alcohol-d (6CI, 7CI, 8CI), 1-Deuteriooxybutane, Butanol-O-d, n-Butanol-O-d, 1-Butanol-O-D, n-Butyl alcohol-OD |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D |
| LEDER | [2H]OCCCC |
| IUPAC-namn | 1-deuteriooxybutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.128 |
| Formel vikt | 75.079 |