Läs mer
1-Butanol-d10 (n-Butyl Alcohol-d10), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol D10 |
| CAS | 34193-38-9 |
| Molekylformel | C4 2H10 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-ol-d (9CI), Butyl-d9 alcohol-d (8CI), 1-Butanol-d10, Butanol-d10, Decadeutero-1-butanol, Perdeutero-1-butanol, 1-Butanol D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D |
| LEDER | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuterio-4-deuteriooxybutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.18 |
| Formel vikt | 84.1359 |