Läs mer
1-Butanol, ExpertQ, Scharlab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 71-36-3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C4H10O |
| InChI-nyckel | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCO |
| IUPAC-namn | butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Kvalitet | ExpertQ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Butanol,pro analysi, ACS, ISO
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .