Läs mer
1-Butanol, Solstice
Produktkod. 15653880
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
30 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653880 1 L 1 L
15663880 2.5 L 2.5 L
15673880 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15653880 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 330651L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    971.00 SEK
    221.08 SEK / 1 L
    Save 749.92 SEK
    77% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densitet 0,81 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.112
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Tändpunkt 649 °F
Linjär formel CH3(CH2)3OH
UN-nummer 1120
Beilstein 969148
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.