Läs mer
1-Butanol, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Densitet | 0,81 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.112 |
| Flampunkt | 35 °C (95 °F) |
| Tändpunkt | 649 °F |
| Linjär formel | CH3(CH2)3OH |
| UN-nummer | 1120 |
| Beilstein | 969148 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Butanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.