Läs mer
1-butanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15693880
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Ej tillgängligt
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693880 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15683880 4 x 2.5 L Ej tillgängligt Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15693880 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 330656X1L
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Färg Färglös
Densitet 0.81g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.112
Flampunkt 35°C (95°F)
Tändpunkt 649°F
Förpackning Poly flaska
Brytningsindex n20/D 1.399
Linjär formel CH3(CH2)3OH
UN-nummer UN1120
Beilstein 969148
Löslighetsinformation 66g/L in water at 20°C, pH 7
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.