Läs mer
1-Butanol, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.0+%
Produktkod. 11388377
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388377 4 L 4 L
11378377 1 L 1 L
11398377 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032443.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
1-Butanol används främst som lösningsmedel, som mellanprodukt i kemisk syntes och som bränsle. Det används också som färgförtunning och lösningsmedel i andra beläggningstillämpningar där det används som ett relativt långsamt avdunstande latent lösningsmedel i lacker och omgivande härdade emaljer. Den finner andra användningsområden såsom en komponent i hydraul- och bromsvätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanol
pH 7
Smältpunkt -90°C
Färg Färglös
Densitet 0.810 g/mL
Kvantitet 4 L
Flampunkt 35°C (95°F)
Odör Alcohol-like
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.399
Anteckningar om renhetsgrad Ultrapure
Linjär formel CH3(CH2)3OH
UN-nummer UN1120
Beilstein 969148
Merck Index 14,1540
Kokpunkt 117°C to 118°C
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Spektrofotometrisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.