Läs mer
1-Butene-3,4-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butene-3,4-diol |
| CAS | 497-06-3 |
| Molekylformel | C4H8O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-1-butene, Erythrol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-4(6)3-5/h2,4-6H,1,3H2 |
| LEDER | OCC(O)C=C |
| IUPAC-namn | but-3-ene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vikt | 88.0524 |