Läs mer
1-butoxi-4-et-1-ynylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10572262
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10572262 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10282912 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10572262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09896DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 79887-15-3
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.24
MDL-nummer MFCD00173878
InChI-nyckel JMLXBCSKFMMFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butoxy-4-eth-1-ynylbenzene, benzene,1-butoxy-4-ethynyl, 4-n-butoxyphenylacetylene, 4-butoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-4-butoxybenzene, 1-butoxy-4-ethynyl-benzene
PubChem CID 2775120
IUPAC-namn 1-butoxi-4-etynylbensen
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butoxy-4-eth-1-ynylbenzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3OC6H4Cidentical toCH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.24
Procent renhet 97%