Läs mer
Sartorius Minisart™ NY sprutfilter: Icke-sterila
Produktkod. 11796035 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
15 mm
25 mm
Material (membran):
Glasfiber, Nylon
Nylon
Polyamid
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Kvantitet:
1000/förpackning
50/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 50
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Material (membran) Porstorlek Kvantitet Förpackningsstorlek
11796035 15 mm Polyamid 0,45 μm 50/förpackning Paket med 50
11786035 15 mm Polyamid 0,2μ m 50/förpackning Paket med 50
11710826 15 mm Polyamid 0,2μ m 500/förpackning Paket med 500
11720826 15 mm Polyamid 0,45 μm 500/förpackning Paket med 500
11768154 25 mm Nylon 0,45 μm 500/förpackning Paket med 500
11748154 25 mm Nylon 0,2μ m 500/förpackning Paket med 500
11770876 25 mm Polyamid 0,2μ m 1000/förpackning Paket med 1000
11706045 25 mm Glasfiber, Nylon 0,2μ m 500/förpackning Paket med 50
11780876 25 mm Polyamid 0,45 μm 1000/förpackning Paket med 1000
11790826 25 mm Glasfiber, Nylon 0,2μ m 1000/förpackning Paket med 500
11716045 25 mm Glasfiber, Nylon 0,45 μm 50/förpackning Paket med 50
11700836 25 mm Glasfiber, Nylon 0,45 μm 500/förpackning Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11796035 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1776CK
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
För snabb liten volymfiltrering av både vattenhaltiga och lösningsmedelsbaserade prover med maximal användarbekvämlighet.
Enheter som är färdiga att använda, som erbjuder flödeshastigheter vid låga inloppstryck, möjliggör snabb filtrering. Monteras på en standardspruta.
  • Partikelavlägsnande
  • Lätt att hantera
  • Beprövad kvalitet
  • 100% testad under tillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Sprutfilter
Material (membran) Polyamid
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För snabb liten volymfiltrering av både vattenhaltiga och lösningsmedelsbaserade prover med maximal användarbekvämlighet
Material för hölje Polypropen
Outlet stil Luer Slip
Förfilter Hold (Håll)
Kvantitet 50/förpackning
Typ Sprutfilter
Volym (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) 15 mm
För användning med (utrustning) spruta
Provvolym 0,5 till 15 ml