Läs mer
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 99%
Produktkod. 11342309
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342309 50 g 50g
11332309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342309 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27270.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98892-75-2 | C9H17ClN2 | 188.699 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98892-75-2
Molekylformel C9H17ClN2
Molekylvikt (g/mol) 188.699
MDL-nummer MFCD03093291
InChI-nyckel HHHYPTORQNESCU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium chloride, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium chloride, acmc-209sba, dsstox_cid_27882, dsstox_rid_82635, dsstox_gsid_47906, 1-butyl-2,3-dimethylimidazoliumchloride, 1-butyl-2,3-dime-thylimidazolium chloride
PubChem CID 2734167
IUPAC-namn 1-butyl-2,3-dimetylimidazol-3-ium;klorid
LEDER CCCCN1C=C[N+](=C1C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Smältpunkt 89.5°C to 93.2°C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 188.69
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.