Läs mer
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 99%
Produktkod. 11387399
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387399 5 g 5g
11397399 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27827.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 227617-70-1 | C9H17F6N2P | 298.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 227617-70-1
Molekylformel C9H17F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 298.21
MDL-nummer MFCD03790877
InChI-nyckel JWFPQAXAGSAKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209fyn, bdmim pf6, c4c1mim pf6, c4mmim pf6, dsstox_cid_27883, dsstox_rid_82636
PubChem CID 11243457
IUPAC-namn 1-butyl-2,3-dimetylimidazol-3-ium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
Smältpunkt 48°C to 50°C
Densitet 1.354
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 5 g
Formel vikt 298.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.