missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea), Mikromol™

Produktkod. 30049113
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049113 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049113 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0008.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea)
CAS 38160-73-5
Analyt- eller komponentnamn 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H26 Cl N3 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Glibenclamide Imp. D (EP), 1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea, Glibenclamide Imp. D (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O5S/c1-3-4-12-24-21(27)25-31(28,29)17-8-5-15(6-9-17)11-13-23-20(26)18-14-16(22)7-10-19(18)30-2/h5-10,14H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H2,24,25,27)
LEDER CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1
IUPAC-namn N-[2-[4-(butylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-chloro-2-methoxybenzamide
Molekylvikt (g/mol) 467.97
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 467.1282 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.