missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl] Sulfonyl Urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea) |
| CAS | 38160-73-5 |
| Molekylformel | C21 H26 Cl N3 O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzamide, N-[2-[4-[[[(butylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-chloro-2-methoxy-, N-[2-[4-[[[(Butylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-chloro-2-methoxybenzamide, N-[4-[β-(2-Methoxy-5-chlorobenzamido)ethyl]benzenesulfonyl]-N'-butylurea, 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea, 1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea, N-(4-(N-(Butylcarbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide, N-(2-(4-[(Butylcarbamoyl)sulfamoyl]phenyl)ethyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O5S/c1-3-4-12-24-21(27)25-31(28,29)17-8-5-15(6-9-17)11-13-23-20(26)18-14-16(22)7-10-19(18)30-2/h5-10,14H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H2,24,25,27) |
| LEDER | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-[4-(butylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-chloro-2-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.97 |
| Formel vikt | 467.1282 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?