Läs mer
1-Butyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Mikromol™
Produktkod. 30051569
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051569 25 mg
1 options
Produktkod. 30051569 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1283.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Butyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Butyl-3-[(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea
CAS 160972-33-8
Analyt- eller komponentnamn 1-Butyl-3-[(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H22 N4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Torasemide Imp. D (EP), Torsemide USP Related Compound B, Torsemide USP RC B, 1-Butyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Torasemide, Anhydrous Imp. D (EP), Torsemide Related Compound B, Torasemide, Anhydrous Impurity D, Torasemide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H22N4O3S/c1-3-4-9-19-17(22)21-25(23,24)16-12-18-10-8-15(16)20-14-7-5-6-13(2)11-14/h5-8,10-12H,3-4,9H2,1-2H3,(H,18,20)(H2,19,21,22)
LEDER CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
IUPAC-namn 1-butyl-3-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylurea
Molekylvikt (g/mol) 362.45
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 362.1413 g/mol