Läs mer
1-Butyl-3-metylimidazoliumklorid, TRC
Produktkod. 30012615
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012615 5 g -
30010817 2.5 g 2.5g
30010657 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8108555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79917-90-1
Molekylformel C8H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 174.67
Synonym 1H-Imidazolium, 3-butyl-1-methyl-, chloride (1:1) (ACI), 1H-Imidazolium, 1-butyl-3-methyl-, chloride (9CI), 1-Butyl-3-methyiimidazoiium chloride, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 1-Butyl-3-methylimidizolium chloride, 1-Methyl-3-butylimidazolium chloride, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-Butyl-1-methylimidazolium chloride, [BMIM]Cl, [C4Mim+][Cl-], [C4Mim]Cl, Basionics ST 70, LM 1039, N-Butyl-N'-methylimidazolium chloride
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium; klorid
LEDER [Cl-].CCCC[n+]1ccn(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyl-3-methylimidazolium Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 174.0924