Läs mer
1-Butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat, 98+%
Produktkod. 10215821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215821 25 g Glasflaska 25g
10612364 5 g Glasflaska 5g
11946261 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354170250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonisk vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174501-64-5
Molekylformel C8H15F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 284.19
MDL-nummer MFCD03093295
InChI-nyckel IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 6.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3727g/mL, 1.3727
Kokpunkt >340.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,1584
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;hexafluorfosfat
Viskositet 272.1 mPa.s (25°C)
Formel vikt 284.18
Procent renhet 98+%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.