Läs mer
1-Butyl-3-metylimidazolium tetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30340306
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30340306 250 g
1 options
Produktkod. 30340306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB809240250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate
CAS 174501-65-6
Molekylformel C8H15N2 . (BF4)
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-n-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 3-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, BMIm Tetrafluoroborate(1-), Bmim Tetrafluoroborate, BmimBF4, Butylmethylimidazolium Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
LEDER CCCC[n+]1ccn(C)c1.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 226.03