Läs mer
1-butyl-4-et-1-ynylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079191
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10079191 10 g 10g
10204644 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10079191 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09904EA
Kemiska identifierare
CAS 79887-09-5
Molekylformel C12H14
Molekylvikt (g/mol) 158.24
MDL-nummer MFCD00173885
InChI-nyckel ZVWWYEHVIRMJIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenylacetylene, 1-butyl-4-eth-1-ynylbenzene, 1-butyl-4-eth1-ynylbenzene, 1-butyl-4-ethynyl-benzene, 4-n-butylphenylacetylene, p-butylphenylacetylene, benzene, 1-butyl-4-ethynyl, pubchem10978, acmc-209pic, p-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2775132
IUPAC-namn 1-butyl-4-etynylbensen
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyl-4-eth-1-ynylbenzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.906g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel HC2CC6H4(CH2)3CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 158.24
Procent renhet 97%