Läs mer
1-Butylisotiocyanat, 98+%
Produktkod. 11444343
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444343 100 g 100g
11424343 5 g 5g
11434343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10935.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 592-82-5 | C5H9NS | 115,19 g/mol
1-Butylisotiocyanat deltar i syntesen och karakteriseringen av Poly(N-Propargyltiourea). Deltar i syntesen av 2-aminobensotiazoler via koppar(I)-katalyserad korskoppling med del-per-miljon katalysatorladdningar. Tiolreaktioner med 1-butylisotiocyanat i akvatisk toxicitetsdata i TETRATOX-analysen och reaktivitetsdata i en abiotisk tiolanalys. utyl isotiocyanat har använts som lockreagens för att immobilisera det funktionaliserade derivatet av Oregon Green 514 molekylär switch på ett förformat amino självmonterat monolager.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Butylisotiocyanat deltar i syntesen och karakteriseringen av Poly(N-Propargyltiourea). Deltar i syntesen av 2-aminobensotiazoler via koppar(I)-katalyserad korskoppling med del-per-miljon katalysatorladdningar. Tiolreaktioner med 1-butylisotiocyanat i akvatisk toxicitetsdata i TETRATOX-analysen och reaktivitetsdata i en abiotisk tiolanalys. utyl isotiocyanat har använts som lockreagens för att immobilisera det funktionaliserade derivatet av Oregon Green 514 molekylär switch på ett förformat amino självmonterat monolager.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-82-5
Molekylformel C5H9NS
Molekylvikt (g/mol) 115.19
MDL-nummer MFCD00004824
InChI-nyckel LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl isothiocyanate, n-butyl isothiocyanate, butyl mustard oil, butane, 1-isothiocyanato, 1-butyl isothiocyanate, butylisothiocyanate, isothiocyanic acid, butyl ester, isothiocyanic acid n-butyl ester, 1-isothiocyanato-butane, butanisothiocyanate
PubChem CID 11613
ChEBI CHEBI:50534
IUPAC-namn 1-isotiocyanatobutan
LEDER CCCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyl isothiocyanate
Densitet 0.954
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (11 mmHg)
Flampunkt 66 °C (150 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel CH3(CH2)3NCS
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 906839
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 115.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.