Läs mer
(1-Butyl)triethylammonium bromide, 97%
Produktkod. 11461137
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461137 25 g 25g
11471137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24128.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13028-69-8 | C10H24BrN | 238.213 g/mol
(1-Butyl)trietylammoniumbromid är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas i jordbrukskemikalier, läkemedel& färga grejer fält.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-Butyl)trietylammoniumbromid är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas i jordbrukskemikalier, läkemedel& färga grejer fält.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13028-69-8
Molekylformel C10H24BrN
Molekylvikt (g/mol) 238.213
MDL-nummer MFCD00055541
InChI-nyckel ZNFYPPCUDSCDPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl triethylammonium bromide, butyltriethylammonium bromide, n,n,n-triethylbutan-1-aminium bromide, butyltriethylazanium bromide, acmc-20apri, triethylbutyl ammonium bromide, butyl-triethyl-ammonium bromide, triethyl-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium,n,n,n-triethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 11746670
IUPAC-namn butyl(trietyl)azanium;bromid
LEDER CCCC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Butyl)triethylammonium bromide
Smältpunkt 212°C to 215°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 238.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.