Läs mer
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Produktkod. 11465500
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465500 25 g 25g
11475500 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25796.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13371-17-0 | C22H24ClP | 354.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13371-17-0
Molekylformel C22H24ClP
Molekylvikt (g/mol) 354.86
MDL-nummer MFCD00040546
InChI-nyckel MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyltriphenylphosphonium chloride, butyl triphenyl phosphonium chloride, phosphonium, butyltriphenyl-, chloride, 1-butyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, butyltriphenyl-, chloride 1:1, butyltriphenyl phosphonium chloride, butyl triphenyl phosphanium chloride, butyltriphenylphosphanium chloride, acmc-1bzbo, butyltriphenyl-phosphoniuchloride
PubChem CID 166797
IUPAC-namn butyl(trifenyl)fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 225°C to 228°C
Linjär formel CH3(CH2)3P(C6H5)3Cl
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3464
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 354.86
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.