Läs mer
1-Butylamin, 99 %
Produktkod. 11392216
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392216 500 mL 500ml
11382216 100 mL 100ml
11302226 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11392216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03575.AP
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73,139 g/mol
1-Butylamin används som mellanprodukt för läkemedel, syntetiska garvmedel, färgämnen och emulgeringsmedel. Det spelar också en viktig roll vid framställningen av N,N'-dibutyltiourea, en gummivulkaniseringsaccelerator. Det är involverat i framställningen av n-butylbensensulfonamid, som är ett mjukgörare av nylon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Butylamin används som mellanprodukt för läkemedel, syntetiska garvmedel, färgämnen och emulgeringsmedel. Det spelar också en viktig roll vid beredningen av N,N′ -dibutyltiourea, en vulkaniseringsaccelerator av gummi. Det är involverat i framställningen av n-butylbensensulfonamid, som är ett mjukgörare av nylon.
Löslighet Blandbar med
etanol och vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aluminium, koppar, kopparlegeringar och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-73-9
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.139
MDL-nummer MFCD00011690
InChI-nyckel HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC-namn butan-1-amin
LEDER CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butylamine
Smältpunkt -50 °C
Densitet 0.738
Kokpunkt 76 °C till 78 °C
Flampunkt −14 °C (6 °F)
Odör Ammoniakliknande
Linjär formel CH3CH2CH2CH2NH2
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1125
Beilstein 605269
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,1543
Löslighetsinformation Blandbar med etanol och vatten.
Formel vikt 73.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.