Läs mer
1 – Butylboronsyra, 98 %
Produktkod. 11484734
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484734 1 g 1g
11494734 5 g 5g
11404744 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484734 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13725.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4426-47-5 | C4H11BO2 | 101,94 g/mol
1-butylboronsyra används som reagens för framställning av flyktiga derivat av dioler, t.ex. kolhydrater, för GC och masspektrometri och för att framställa kirala oxazaborolidiner. Det är en föregångare till osymmetriska borinsyror, som är hämmare av serinproteaser. Kan användas som transportbärare vid membranbaserade sockerseparationer och som analytiskt reagens vid bestämning av serumglukos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Butylboronsyra används som reagens för framställning av flyktiga derivat av dioler, t.ex. kolhydrater, för GC och masspektrometri och för att framställa kirala oxazaborolidiner. Det är en föregångare till osymmetriska borinsyror, som är hämmare av serinproteaser. Kan användas som transportbärare vid membranbaserade sockerseparationer och som analytiskt reagens vid bestämning av serumglukos.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4426-47-5
Molekylformel C4H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 101.94
MDL-nummer MFCD00002106
InChI-nyckel QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
PubChem CID 20479
IUPAC-namn butylboronsyra
LEDER CCCCB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butylboronic acid
Smältpunkt 92°C to 96°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1733489
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 101.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.