Läs mer
1-Butylimidazol, TRC
Produktkod. 30338949
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30338949 5 g
1 options
Produktkod. 30338949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6923005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butylimidazole
CAS 4316-42-1
Molekylformel C7H12N2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Butyl-1H-imidazole, 1-Butylimidazole, Butylimidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, NSC 158165
InChI formel InChI=1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
LEDER CCCCn1ccnc1
IUPAC-namn 1-butylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 124.18
Formel vikt 124.1