Läs mer
1 – Butylfosfonsyra, 98 %
Produktkod. 11479116
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479116 5 g 5g
15473167 1 g 1g
11489116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17983.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3321-64-0 | C4H11O3P | 138,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3321-64-0
Molekylformel C4H11O3P
Molekylvikt (g/mol) 138.10
MDL-nummer MFCD00012295
InChI-nyckel UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphosphonic acid, 1-butanephosphonic acid, butylphosphonate, 1-butylphosphonic acid, phosphonic acid, butyl, n-butyl phosphonic acid, acmc-1cr41
PubChem CID 76839
ChEBI CHEBI:41384
IUPAC-namn butylfosfonsyra
LEDER CCCCP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butylphosphonic acid
Smältpunkt 105 °C till 107 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1749026
Formel vikt 138.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.