Läs mer
1-butylpiperidine-2-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-butylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2/c1-2-3-7-11-8-5-4-6-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 185.1416 |