Läs mer
1-Butylpyridinium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10597953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10597953 5 g Glass bottle 5g
10202952 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10597953 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356710050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-80-6
Molekylformel C9H14BrN
Molekylvikt (g/mol) 216.12
MDL-nummer MFCD00671496
InChI-nyckel KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
PubChem CID 2734238
IUPAC-namn 1-butylpyridin-1-ium bromide
LEDER [Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butylpyridinium bromide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.12
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butylpyridinium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.