missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Butylpyrrolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 3470-98-2 |
| Molekylformel | C8H15NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Butyl-2-pyrrolidinone (ACI), 1-Butyl-2-pyrrolidone, Genagen NBP, N-Butyl-2-pyrrolidinone, N-Butyl-2-pyrrolidone, N-Butylbutyrolactam, N-Butylpyrrolidinone, N-Butylpyrrolidone, 2-Pyrrolidinone, 1-butyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCN1CCCC1=O |
| IUPAC-namn | 1-butylpyrrolidin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.21 |
| Formel vikt | 141.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?