Läs mer
1-Butylpyrrolidin-2-one, TRC
Produktkod. 30347321
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30347321 100 mg
1 options
Produktkod. 30347321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB700583100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butylpyrrolidin-2-one
CAS 3470-98-2
Molekylformel C8H15NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Butyl-2-pyrrolidinone (ACI), 1-Butyl-2-pyrrolidone, Genagen NBP, N-Butyl-2-pyrrolidinone, N-Butyl-2-pyrrolidone, N-Butylbutyrolactam, N-Butylpyrrolidinone, N-Butylpyrrolidone, 2-Pyrrolidinone, 1-butyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3
LEDER CCCCN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-butylpyrrolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 141.21
Formel vikt 141.1154