Läs mer
1-Butylpyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butylpyrrolidine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 127.1361 |