Läs mer
1-Butylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butylurea |
| CAS | 689-11-2 |
| Molekylformel | C5H12N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (1-Methylpropyl)-urea, sec-Butyl-urea, N-sec-Butylurea, NSC 7458, sec-Butylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4(2)7-5(6)8/h4H,3H2,1-2H3,(H3,6,7,8) |
| LEDER | CCC(NC(N)=O)C |
| IUPAC-namn | butan-2-ylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.095 |