missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-C-[2,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-5-pyrimidinyl]-5-O-(1-methoxy-1-methylethyl)-2,3-O-(1-methylethylidene)-Alpha-D-ribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-C-[2,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-5-pyrimidinyl]-5-O-(1-methoxy-1-methylethyl)-2,3-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-ribofuranose |
| CAS | 631920-67-7 |
| Molekylformel | C24H40N2O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-C-[2,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-5-pyrimidinyl]-5-O-(1-methoxy-1-methylethyl)-2,3-O-(1-methylethylidene)-a-D-ribofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40N2O8/c1-20(2,3)33-18-14(12-25-19(26-18)34-21(4,5)6)24(27)17-16(31-23(9,10)32-17)15(30-24)13-29-22(7,8)28-11/h12,15-17,27H,13H2,1-11H3/t15-,16-,17-,24+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@]1(C2=CN=C(OC(C)(C)C)N=C2OC(C)(C)C)[C@H](OC(C)(C)O3)[C@H]3[C@@H](COC(C)(C)OC)O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,4S,6R,6aR)-4-(2,4-di-tert-butoxypyrimidin-5-yl)-6-(((2-methoxypropan-2-yl)oxy)methyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.58 |
| Formel vikt | 484.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?