Läs mer
1-C-[3-[[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-C-(3-((5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl)methyl)-4-methylphenyl)-D-glucose |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25FO6S/c1-13-2-3-15(21(28)23(30)24(31)22(29)19(27)12-26)10-16(13)11-18-8-9-20(32-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,22-24,26-27,29-31H,11-12H2,1H3/t19-,22-,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 460.1356 |